Merck
87420
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl chloride
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
2-(Chloromethyl)tetrahydrofuran
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
120.58
Beilstein:
102716
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.456
bp
150-151 °C (lit.)
41-43 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClCC1CCCO1
InChI
1S/C5H9ClO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
IVJLGIMHHWKRAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
45 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)