Documentos clave
86425
Sigma-Aldrich
TentaGel S Trt-Leu-Fmoc
extent of labeling: ~0.20 mmol/g protected amino acid loading
Sinónimos:
Fmoc-L-leucine 4-[poly(oxyethylene)carbamoyl]trityl ester polymer-bound
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Línea del producto
TentaGel
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
~0.20 mmol/g protected amino acid loading
tamaño de partícula
~90 μm
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)