86354
TentaGel™ MB-CH(OEt)2
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
Sinónimos:
O-[2-(6,6-Diethoxyhexanoylamino)ethyl]polyethylene glycol polymer-bound
About This Item
Línea del producto
TentaGel™
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Extensión del etiquetado
~0.40 mmol/g loading
tamaño de partícula
140-170 μm
grupo funcional
aldehyde
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable