Merck
860352
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl β-D-thiogalactopyranoside
98%
Sinónimos:
2-Nitrophenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO7S
Número de CAS:
Peso molecular:
317.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
98%
actividad óptica
[α]25/D −229.7°, c = 0.71 in methanol
mp
201 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable