86020
Sulfacetamide sodium salt monohydrate
≥98.0% (dried material, T)
About This Item
Análisis
≥98.0% (dried material, T)
impurezas
~7% water
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modo de acción
enzyme | inhibits
cadena SMILES
NC1=CC=C(S(N([Na])C(C)=O)(=O)=O)C=C1.O
InChI
1S/C8H10N2O3S.Na.H2O/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8;;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
IHCDKJZZFOUARO-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?