857734
3-Aminobenzamidine dihydrochloride
96%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4C(=NH)NH2·2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
208.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
262-264 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.Cl.Nc1cccc(c1)C(N)=N
InChI
1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H
Clave InChI
FKFMMMVFFYPIEE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?