Saltar a
856495
Potassium 4-nitrophenyl sulfate
≥99%
Sinónimos:
4-Nitrophenyl sulfate potassium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NO2C6H4OSO2OK
Número CAS:
Peso molecular:
257.26
EC Number:
228-288-5
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3786392
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99%
mp
246-250 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[O-][N+](=O)c1ccc(OS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C6H5NO6S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
BITVAZYUWRLLCN-UHFFFAOYSA-M
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)