Merck
855839
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-L-tyrosine
97%
Sinónimos:
4-Benzyloxy-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
271.31
Beilstein:
2659642
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D −8.9°, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
mp
259 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H17NO3/c17-15(16(18)19)10-12-6-8-14(9-7-12)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10-11,17H2,(H,18,19)/t15-/m0/s1
Clave InChI
KAFHLONDOVSENM-HNNXBMFYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)