Merck
855634
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-4-fluoro-DL-phenylalanine
98%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH2CH(NHCOCH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
225.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
150-153 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(=O)NC(Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H12FNO3/c1-7(14)13-10(11(15)16)6-8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
NRLBRFQYMSTLJK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable