Merck
850128
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-5-nitroindoline
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
206.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
crystals
mp
175-176 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)N1CCc2cc(ccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N2O3/c1-7(13)11-5-4-8-6-9(12(14)15)2-3-10(8)11/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clave InChI
OJKKTNFCWMBYMT-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)