84656
1,3-Di-Boc-2-(carboxymethyl)guanidine
≥97.0%
Sinónimos:
N-(N,N′-Di-Boc-guanyl)glycine
About This Item
Análisis
≥97.0%
formulario
powder
color
white
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC(NC(=O)OC(C)(C)C)=NCC(O)=O
InChI
1S/C13H23N3O6/c1-12(2,3)21-10(19)15-9(14-7-8(17)18)16-11(20)22-13(4,5)6/h7H2,1-6H3,(H,17,18)(H2,14,15,16,19,20)
Clave InChI
ZJYJFQDYIMDGDG-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)