Merck
83886
Sigma-Aldrich
Rink amide (aminomethyl)polystyrene with Norleucine internal standard
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
~1.1 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
200-400 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
Aplicación
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a modified Rink amide linker attached through norleucine to aminomethylpolystyrene resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)