83845
N-(Cyanomethyl)acetamide
≥97.0% (elemental analysis)
Sinónimos:
2-(Acetamido)acetonitrile, AAN, Aceturic acid nitrile
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97.0% (elemental analysis)
formulario
solid
mp
73-80 °C
cadena SMILES
CC(=O)NCC#N
InChI
1S/C4H6N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h3H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
LHWCUMYXUCPQSZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable