Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H25NO4
Número CAS:
Peso molecular:
355.43
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
(S)-Boc-γ,γ-diphenyl-β-Homoala-OH, ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H25NO4/c1-21(2,3)26-20(25)22-17(14-18(23)24)19(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17,19H,14H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)/t17-/m0/s1
InChI key
YLGVWWIOFMUJSK-KRWDZBQOSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?