Merck
809152
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-aminium 3-(2,3-difluoro-4-nitrophenyl)-4-oxo-1,5-dioxaspiro[5.5]undec-2-en-2-olate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H32F2N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
470.51
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
powder
mp
140-145 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-aminium 3-(2,3-difluoro-4-nitrophenyl)-4-oxo-1,5-dioxaspiro[5.5]undec-2-en-2-olate is a compound undergoes cycloreversion to form the fluoro(hetero)aryl ketene, which undergoes efficient coupling with nucleophiles and allows rapid incorporation of highly fluorinated α-fluoro(hetero)aryl acetic acid derivatives.
Jimmie Weaver</A
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Organofluorine chemistry is an essential part of drug discovery programs as well as agrochemical programs and even plays a major role in materials chemistry. Despite the undeniable importance of fluorinated organic molecules, our ability to synthesize these substrates is lacking - though arguably it is better than that of Nature. Consequently, methods that allow facile access to fluorinated molecules are important especially when they provide unique access to fluorinated chemical space.