Merck
809020
Sigma-Aldrich
Nα,Nα,Nα-Trimethyl-d9-L-glutamine-(amine-15N)
≥99 atom % D, ≥98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8D9H715NNO3
Peso molecular:
198.27
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
≥99 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
powder
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
NC(CCC([15N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([O-])=O)=O
InChI
1S/C8H16N2O3/c1-10(2,3)6(8(12)13)4-5-7(9)11/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2-,9,11,12,13)/t6-/m0/s1/i1D3,2D3,3D3
Clave InChI
SVUYPUKGGQUPJH-SHBHFVJKSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)