808474
4arm-PEG10K
average Mn 10,000, norbornene
Sinónimos:
PEG-nb, PEG-norbornene, Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
product name
4-arm Poly(ethylene glycol) norbornene terminated, average Mn 10,000
formulario
powder
Nivel de calidad
mol peso
average Mn 10,000
mp
43-48 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.