Documentos
807842
Sigma-Aldrich
Copper
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, ~5 mg/mL (in IPA)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cu
Peso molecular:
63.55
Código UNSPSC:
12141711
NACRES:
NA.23
formulario
nanowires
Nivel de calidad
concentración
~5 mg/mL (in IPA)
diám. × L
~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C