806668
Graphene nanoplatelets
powder, hydrophobic
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
composición
Carbon, >95 wt. %
Oxygen, <2 wt. %
densidad aparente
0.04 g/mL
Descripción general
Aplicación
- Graphene (nano)composite materials
- Conductive coatings
- Anti-corrosion coatings
- Conductive Inks
- Energy Storage
- Electrode materials
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.