80540
Pinacryptol yellow
for photographic purposes
Sinónimos:
6-Ethoxy-1-methyl-2-(3-nitro-β-styryl)quinolinium methyl sulfate
About This Item
Productos recomendados
grado
for photographic purposes
formulario
powder
mp
260-262 °C (lit.)
cadena SMILES
COS([O-])(=O)=O.CCOc1ccc2[n+](C)c(\C=C\c3cccc(c3)[N+]([O-])=O)ccc2c1
InChI
1S/C20H19N2O3.CH4O4S/c1-3-25-19-11-12-20-16(14-19)8-10-17(21(20)2)9-7-15-5-4-6-18(13-15)22(23)24;1-5-6(2,3)4/h4-14H,3H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b9-7+;
Clave InChI
ZXQHSPWBYMLHLB-BXTVWIJMSA-M
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable