804452
Potassium 3-ethoxycarbonylbenzoyltrifluoroborate
About This Item
formulario
powder
cadena SMILES
CCOC(C1=CC=CC(C(B(F)(F)F)=O)=C1)=O.[K]
InChI
1S/C10H9BF3O3.K.H/c1-2-17-10(16)8-5-3-4-7(6-8)9(15)11(12,13)14;;/h3-6H,2H2,1H3;;
Clave InChI
WJLIBYVPNAKYHP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Amide-Forming Ligation of Acyltrifluoroborates and Hydroxylamines in Water
Synthesis of Chemically and Configurationally Stable Monofluoro Acylboronates: Effect of Ligand Structure on their Formation, Properties, and Reactivities
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Bode Group creates N-mesityl-NHC catalysts for enantioselective annulations and SnAP reagents for one-pot aldehyde conversion into N-heterocycles.