803766
PtCo/graphene nanocomposite
10 mg/mL, dispersion in acetone
Sinónimos:
PtCo alloy decorated highly conductive graphene
About This Item
descripción
Loading Density: 10%-50% (PtCo nanocrystal) by TEM
Resistance: <103 Ω/sq (graphene)
formulario
dispersion
composición
acetone, ~80 wt. %
graphene, 10-15%
PtCo nanoparticle, 5-10%
concentración
10 mg/mL
grosor
1-10 nm , graphene
tamaño de partícula
2-5 nm (PtCo nanocrystal)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.