Documentos clave
803715
Sigma-Aldrich
Fe3O4/graphene nanocomposite
10 mg/mL, dispersion in acetone
Sinónimos:
Fe3O4 decorated highly conductive graphene
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
descripción
Loading Density: 30%-70% (Fe3O4 nanocrystal) by TEM
Resistance: <103 Ω/sq (graphene)
formulario
dispersion
composición
acetone, ~80 wt. %
Fe3O4 nanoparticle, 4-9%
graphene, 3-8%
concentración
10 mg/mL in acetone
grosor
1-10 nm , graphene
tamaño de partícula
5-25 nm (Fe3O4 nanocrystal)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
  • Electromagnetic wave absorption materials.
  • Electro-magnetic device.
  • Anode material for lithium-ion batteries.
Información legal
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
One-step solvothermal preparation of Fe3O4/graphene composites at elevated temperature and their application as anode materials for lithium-ion batteries.
Laiying J, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(104), 59981-59989 (2014)
Fe3O4-Graphene Nanocomposites with Improved Lithium Storage and Magnetism Properties.
Jing S, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 115(30), 14469-14477 (2011)
Artículos
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.