Merck
803278
Sigma-Aldrich
1-Amino-1-deoxy-D-fructose hydrochloride
95%
Sinónimos:
D-Isoglucosamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14ClNO5
Número de CAS:
Peso molecular:
215.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
powder or crystals
mp
118-123 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCC([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=O.Cl
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h4-6,8,10-12H,1-2,7H2;1H/t4-,5-,6-;/m1./s1
Clave InChI
BXEJEZFWNIJRIM-RWOHWRPJSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)