Merck
79950
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-L-phenylalanine
≥99.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H13NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
295.29
Beilstein:
90080
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.0% (TLC)
mp
181-185 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C17H13NO4/c19-15-12-8-4-5-9-13(12)16(20)18(15)14(17(21)22)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2,(H,21,22)/t14-/m0/s1
Clave InChI
VAYRSTHMTWUHGE-AWEZNQCLSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)