Merck
798959
Sigma-Aldrich
cis-2-Bromovinylboronic acid MIDA ester
90%
Sinónimos:
MIDA006
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9BBrNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
261.87
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Análisis
90%
formulario
solid
mp
153-159 °C (Decomp.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C/Br
InChI
1S/C7H9BBrNO4/c1-10-4-6(11)13-8(2-3-9)14-7(12)5-10/h2-3H,4-5H2,1H3/b3-2-
Clave InChI
ALXOFLXCBIRRRC-IHWYPQMZSA-N
Aplicación
The (Z)-(2-Bromovinyl)-MIDA boronate is a unique building block for the incorporation of cis-olefin for small molecule synthesis. Burke and coworkers have displayed the extreme versatility of this building block in the construction of polyene-containing natural product motifs.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable