797499
1-Benzyl-6-tosyl-1,6-diazaspiro[3.3]heptan-3-ol
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
powder
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
sulfonamide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1CN(CC2=CC=CC=C2)C13CN(S(C4=CC=C(C)C=C4)(=O)=O)C3
InChI
1S/C19H22N2O3S/c1-15-7-9-17(10-8-15)25(23,24)21-13-19(14-21)18(22)12-20(19)11-16-5-3-2-4-6-16/h2-10,18,22H,11-14H2,1H3
Clave InChI
LGWSZRHTXSQOOE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Contenido relacionado
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.