797340
1,2-Bis[4-(azidomethyl)phenyl]-1,2-diphenylethene
Sinónimos:
TPE-MN3
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
cadena SMILES
[N-]=[N+]=NCC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(CN=[N+]=[N-])C=C4
InChI
1S/C28H22N6/c29-33-31-19-21-11-15-25(16-12-21)27(23-7-3-1-4-8-23)28(24-9-5-2-6-10-24)26-17-13-22(14-18-26)20-32-34-30/h1-18H,19-20H2/b28-27+
Clave InChI
IXQXFSMBYFNNPN-BYYHNAKLSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.