Merck
796921
Sigma-Aldrich
tert-butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H28BNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
309.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
formulario
solid
cadena SMILES
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C1
InChI
1S/C16H28BNO4/c1-14(2,3)20-13(19)18-10-8-9-12(11-18)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h9H,8,10-11H2,1-7H3
Clave InChI
KEEIJBAOTMNSEN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable