Merck
796697
Sigma-Aldrich
3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-benzoic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
234.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
formulario
solid
cadena SMILES
O=C(O)C1=CC=CC(CN2CCN(C)CC2)=C1
InChI
1S/C13H18N2O2/c1-14-5-7-15(8-6-14)10-11-3-2-4-12(9-11)13(16)17/h2-4,9H,5-8,10H2,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
SMSCFZLMSBEZQU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable