796204
Silver nanospheres
40 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL in water, lipoic acid functionalized
About This Item
Formulario
nanospheres
concentración
0.02 mg/mL in water
tam. prom. pieza
40 nm
densidad
1.0014 g/mL at 25 °C
λmáx.
415 nm
grupo funcional
lipoic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.