796166
Silver nanospheres
200 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL (in 2mM aqueous sodium citrate), citrate functionalized
About This Item
Productos recomendados
formulario
nanospheres
concentración
0.02 mg/mL (in 2mM aqueous sodium citrate)
tam. prom. pieza
200 nm
densidad
0.9999 g/mL at 25 °C
λmáx.
485 nm
grupo funcional
citrate
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.