796107
Cerium iron oxide hydroxide
aqueous nanoparticle dispersion, <5 nm (DLS), 20% solids by weight, pH ~4.75
Sinónimos:
Cerium iron mixed metal oxide
About This Item
Productos recomendados
formulario
dispersion
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cerium
tamaño de partícula
<5 nm (DLS)
pH
~4.75
densidad
1.23 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.