79582
Oxicloruro fosforoso(V)
puriss. p.a., ≥99.0% (AT)
Sinónimos:
Cloruro de fosforilo, Cloruro de óxido fosforoso (V)
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.3 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0% (AT)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
bp
105.8 °C (lit.)
mp
1.25 °C (lit.)
densidad
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
Clave InChI
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?