795526
2,8-Diethyl-1,3,5,7-tetramethyl-9-phenylbipyrromethene difluoroborate
99% (HPLC)
Sinónimos:
BODIPY dye, Boron dipyrromethene fluorophore
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99% (HPLC)
formulario
powder
mp
183-188 °C
fluorescencia
λex 520; λem 532 in methanol
cadena SMILES
CC(C(CC)=C1C)=C(N1B2(F)F)C(C3=CC=CC=C3)=C4[N]2=C(C)C(CC)=C4C
InChI
1S/C23H27BF2N2/c1-7-19-14(3)22-21(18-12-10-9-11-13-18)23-15(4)20(8-2)17(6)28(23)24(25,26)27(22)16(19)5/h9-13H,7-8H2,1-6H3
Clave InChI
CPRBYGLKLOXFPA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable