Merck
795143
Sigma-Aldrich
2,6-Dicyclopentylaniline
95%
Sinónimos:
2,6-Dicyclopentylaniline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H23N
Número de CAS:
Peso molecular:
229.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
índice de refracción
n/D 1.571
densidad
1.034 at 25 °C
cadena SMILES
NC1=C(C2CCCC2)C=CC=C1C3CCCC3
InChI
1S/C16H23N/c17-16-14(12-6-1-2-7-12)10-5-11-15(16)13-8-3-4-9-13/h5,10-13H,1-4,6-9,17H2
Clave InChI
IEIPZQFILTYQLK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)