Merck
794368
Sigma-Aldrich
3-(Trimethoxysilyl)propyl vinyl carbamate
contains ≤500 ppm phenothiazine as inhibitor, 95%
Sinónimos:
Vinyl [3-(trimethoxysilyl)propyl]carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H19NO5Si
Número de CAS:
Peso molecular:
249.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
formulario
liquid
contiene
≤500 ppm phenothiazine as inhibitor
densidad
1.124 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C=COC(NCCC[Si](OC)(OC)OC)=O
InChI
1S/C9H19NO5Si/c1-5-15-9(11)10-7-6-8-16(12-2,13-3)14-4/h5H,1,6-8H2,2-4H3,(H,10,11)
Clave InChI
ABJBSCWBVKPQQP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This monomer is commonly used in the formulation of hydrogel for contact lenses and other ophthalmic devices.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable