793345
Methanol-OD
99 atom % D, contains 2 mg/mL 1-butanol-d10 (99 atom % D), 2 mg/mL 2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6 (99 atom % D)
Sinónimos:
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
formulario
liquid
contiene
2 mg/mL 1-butanol-d10 (99 atom % D)
2 mg/mL 2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6 (99 atom % D)
índice de refracción
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
densidad
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11.0 °C - closed cup