Merck
790842
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Bis(4-trifluoromethylphenyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-disulfonimide
Sinónimos:
(11bR)-2,6-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dithiazepine 3,3,5,5-tetraoxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H19F6NO4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
683.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D -47.0°, c = 0.5% in chloroform
idoneidad de la reacción
reaction type: Aldol Reaction
reaction type: Allylation
reaction type: Carbonyl/Imine Addition
reaction type: Friedel-Crafts Alkylation
mp
>300 °C
InChI
1S/C34H19F6NO4S2/c35-33(36,37)23-13-9-19(10-14-23)27-17-21-5-1-3-7-25(21)29-30-26-8-4-2-6-22(26)18-28(20-11-15-24(16-12-20)34(38,39)40)32(30)47(44,45)41-46(42,43)31(27)29/h1-18,41H
Clave InChI
FQLCMGCITBTGMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Chiral Bronsted acid used in allylation of imines.
A Powerful Chiral Counteranion Motif for Asymmetric Catalysis
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Asymmetric counteranion-directed catalysis (ACDC) has a number of valuable applications in enantioselective synthesis.
Contenido relacionado
The List group focuses on the development of new concepts in catalysis. Since 1999, this research group has pioneered the development of organocatalysis as the third pillar of stereoselective catalysis, along side biocatalysis and transition metal catalysis.