790826
Cyclopropylamine-2,2,3,3-d4
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Análisis
98% (CP)
formulario
liquid
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
NC1C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2
Clave InChI
HTJDQJBWANPRPF-LNLMKGTHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
1 °C - closed cup