790796
Zinc benzylsulfinate
Sinónimos:
Zinc benzylsulfinate, Baran BNS Reagent
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Alkylations
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: diversification reagent
mp
56 °C (Decomposition)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=S(O[Zn]OS(CC1=CC=CC=C1)=O)CC2=CC=CC=C2
InChI
1S/2C7H8O2S.Zn/c2*8-10(9)6-7-4-2-1-3-5-7;/h2*1-5H,6H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2
Clave InChI
AHSIXHPQMGLVIG-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Practical and Innate Carbon-Hydrogen Functionalization of Heterocycles
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.