Merck
790486
Sigma-Aldrich
Bisphenol A-13C12 sulfate-(rings-13C12) sodium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C12C3H15NaO5S
Peso molecular:
342.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
95% (CP)
formulario
solid
cambio de masa
M+12
cadena SMILES
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(C)(C)[13C]2=[13CH][13CH]=[13C](OS(=O)([O-])=O)[13CH]=[13CH]2)[13CH]=[13CH]1.[Na+]
InChI
1S/C15H16O5S.Na/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)20-21(17,18)19;/h3-10,16H,1-2H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1;
Clave InChI
IENSPWAUWOIJJS-HKPOLAPPSA-M
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable