78972
(R)-1-Phenyl-2-propen-1-ol
technical, ≥95% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(R)-α-Vinylbenzyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Análisis
≥95% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D +1.0±0.5°, c = 3.2% in chloroform
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥93:7 (GC)
índice de refracción
n20/D 1.543
densidad
1.021 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H](C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,9-10H,1H2/t9-/m1/s1
Clave InChI
MHHJQVRGRPHIMR-SECBINFHSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)