78664
(R)-Boc-3-(2-naphthyl)-β-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-3-(Boc-amino)-3-(2-naphthyl)propionic acid, L-Boc-3-(2-naphthyl)-β-alanine
About This Item
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
powder
color
white
mp
158 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(11-16(20)21)14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m1/s1
Clave InChI
NCQJBPXXRXOIJD-OAHLLOKOSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable