Merck
78265
Sigma-Aldrich
2-Phenylbutyric acid anhydride
purum, ≥98.0% (NT)
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3CH2CH(C6H5)CO]2O
Número de CAS:
Peso molecular:
310.39
Beilstein:
2062222
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
purum
Análisis
≥98.0% (NT)
índice de refracción
n20/D 1.531
bp
132 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C(=O)OC(=O)C(CC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H22O3/c1-3-17(15-11-7-5-8-12-15)19(21)23-20(22)18(4-2)16-13-9-6-10-14-16/h5-14,17-18H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
NMVCQWBTTHDUQD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)