Merck
78018
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)-5-phenylpentanoic acid
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Boc-5-phenyl-D-β-norvaline
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
293.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D +1.5±0.5°, c = 1 in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCc1ccccc1)CC(O)=O
InChI
1S/C16H23NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-13(11-14(18)19)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t13-/m1/s1
Clave InChI
MYWZFJXOLAXENE-CYBMUJFWSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)