779717
19-Hydroxy-4-androstene-3,17-dione
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
4-Androsten-19-ol-3,17-dione, 4-Androstene-3,17-dione-19-ol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]/D +190±5°, c = 1 in chloroform
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34CO)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-8-7-16-14(15(18)4-5-17(18)22)3-2-12-10-13(21)6-9-19(12,16)11-20/h10,14-16,20H,2-9,11H2,1H3/t14-,15-,16-,18-,19+/m0/s1
Clave InChI
XGUHPTGEXRHMQQ-BGJMDTOESA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)