779687
Ethyl 2-cyano-3,3-bis(methylthio)acrylate
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
Ethyl 2-cyano-3,3-bis(methylthio)-2-propenoate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
composición
sulfur content, 28.9-30.1%
cadena SMILES
CCOC(=O)\C(C#N)=C(\SC)SC
InChI
1S/C8H11NO2S2/c1-4-11-7(10)6(5-9)8(12-2)13-3/h4H2,1-3H3
Clave InChI
POABRARINOCORV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)