Merck
779407
Sigma-Aldrich
4-Pentyn-1-amine
≥92.0%
Sinónimos:
1-Amino-4-pentyne, 4-Pentynylamine, 5-Amino-1-pentyne
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCH2CH2C≡CH
Número de CAS:
Peso molecular:
83.13
Beilstein:
2232239
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥92.0%
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
densidad
0.859 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCCCC#C
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-6H2
Clave InChI
LMDDPGHBJXJGAC-UHFFFAOYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 - 59.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
10 - 15 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nicolò Mauro et al.
International journal of pharmaceutics, 555, 207-219 (2018-11-21)
The extremely complex tumor microenvironment (TME) in humans is the major responsible for the therapeutic failure in cancer nanomedicine. A new concept of disease-driven nanomedicine, henceforth named "Theranomics", which attempts to target cancer cells and TME on the whole, represents