779075
1-Dicyclohexylphosphino-1′-{(S)-{(SP)-2-[(R)-1-(dimethylamino)ethyl]ferrocenyl}phenylphosphino}ferrocene
97%, ≥97%
Sinónimos:
1-(Dicyclohexylphosphino)-1′-[(S)-[(1R)-2-[(1R)-1-(dimethylamino)ethyl]ferrocenyl]phenylphosphino]ferrocene (acc to CAS), Chenphos SL-F356-1
About This Item
Ensayo
≥97%
97%
Formulario
powder
pureza óptica
ee: ≥99%
cadena SMILES
[Fe].[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][C]([CH]2)P(C3CCCCC3)C4CCCCC4.C[C@H]([C]5[CH][CH][CH][C]5P([C]6[CH][CH][CH][CH]6)c7ccccc7)N(C)C
InChI
1S/C20H22NP.C17H26P.C5H5.2Fe/c1-16(21(2)3)19-14-9-15-20(19)22(18-12-7-8-13-18)17-10-5-4-6-11-17;1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;1-2-4-5-3-1;;/h4-16H,1-3H3;7-8,13-16H,1-6,9-12H2;1-5H;;/t16-,22?;;;;/m1..../s1
Clave InChI
VVRMQHFYVHGFHX-OOGDEREYSA-N
Descripción general
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)